Print…
4-tert-Butylcalix[8]arene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1750-25G B1750-5G
TCIAB1750-25GEA 306 EUR
TCIAB1750-25G TCIAB1750-5G
4-tert-Butylcalix[8]arene ≥98.0% (por HPLC)
4-tert-Butylcalix[8]arene
Fórmula: C₈₈H₁₁₂O₈
Número MDL : MFCD00075392
Número CAS: 68971-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd9dd48119999b18a1732890b9590b8cbe9775e9&vid=cd9dd48119999b18a1732890b9590b8cbe9775e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%