Print…
4-tert-Butylcalix[4]arene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-tert-Butylcalix[4]arene
B1809-1G B1809-25G B1809-5G
TCIAB1809-1GEA 17 EUR
TCIAB1809-1G TCIAB1809-25G TCIAB1809-5G
4-tert-Butylcalix[4]arene ≥98.0% (por HPLC)
4-tert-Butylcalix[4]arene
Fórmula: C₄₄H₅₆O₄
Número MDL : MFCD00066280
Número CAS: 60705-62-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8503525e18e98b533f816080bfda4655ec40f8ad&vid=8503525e18e98b533f816080bfda4655ec40f8ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%