Print…
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2359-1G T2359-100MG
TCIAT2359-1GEA 617 EUR
TCIAT2359-1G TCIAT2359-100MG
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063005
Número CAS: 23357-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e30d65815af3ff4f520708a0a108b7913cc914b&vid=0e30d65815af3ff4f520708a0a108b7913cc914b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -35.0 deg (C=2.5, CHCl3)