Print…
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1308-25G P1308-5G
TCIAP1308-25GEA 151 EUR
TCIAP1308-25G TCIAP1308-5G
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥99.0% (por GC)
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₉H₉NO₂
Número MDL : MFCD00043396
Número CAS: 99395-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffabcbf0a77f1bcd0f30d511596ccb08ac06c6e0&vid=ffabcbf0a77f1bcd0f30d511596ccb08ac06c6e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +74.0 deg (C=1, EtOAc)