Print…
Bis(4-hydroxyphenyl) disulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Dithiodiphenol, 4,4'-Dihydroxydiphenyl disulphide, Bis(4-hydroxyphenyl) Disulphide
B3827-5G B3827-1G
TCIAB3827-5GEA 83 EUR
TCIAB3827-5G TCIAB3827-1G
Bis(4-hydroxyphenyl) disulphide ≥98.0% (por GC)
Bis(4-hydroxyphenyl)disulphide
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂S₂
Número MDL : MFCD00020164
Número CAS: 15015-57-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfe195b1310aa87635f0dc8b81614db3fb6885ca&vid=cfe195b1310aa87635f0dc8b81614db3fb6885ca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C