Print…
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0637-25G M0637-5G
TCIAM0637-25GEA 83 EUR
TCIAM0637-25G TCIAM0637-5G
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂O
Número MDL : MFCD00012945
Número CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8a633123ff096f0a1c88faa06bb260670282864&vid=b8a633123ff096f0a1c88faa06bb260670282864&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %