Print…
1-Methyl-1-phenylhydrazine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0399-25G M0399-5G
TCIAM0399-25GEA 193 EUR
TCIAM0399-25G TCIAM0399-5G
1-Methyl-1-phenylhydrazine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
1-Methyl-1-phenylhydrazine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 109°C
Ponto de Inflamação: 92°C
Número MDL : MFCD00007627
Número CAS: 618-40-6
EINECS: 210-547-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31c7a61079646b8513b17039d17a464c77c9ad54&vid=31c7a61079646b8513b17039d17a464c77c9ad54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %