Print…
Disodium terephthalate ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Terephthalic acid disodium salt
T1097-500G T1097-25G T1097-100G
TCIAT1097-500GEA 360 EUR
TCIAT1097-500G TCIAT1097-25G TCIAT1097-100G
Disodium terephthalate ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Disodium terephthalate
Fórmula: C₈H₄Na₂O₄
Número MDL : MFCD00013137
Número CAS: 10028-70-3
EINECS: 233-075-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11c17d2966824b8483de05ec85c2efbd9f0d423&vid=f11c17d2966824b8483de05ec85c2efbd9f0d423&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity