Print…
trans-Aconitic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid
A0127-25G A0127-500G
TCIAA0127-25GEA 50 EUR
TCIAA0127-25G TCIAA0127-500G
trans-Aconitic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
trans-Aconitic acid
Fórmula: C₆H₆O₆
Número MDL : MFCD00002721
Número CAS: 4023-65-8
EINECS: 223-688-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be887b8b6ec29c6b910ab11c3a91b0b411b0ef5c&vid=be887b8b6ec29c6b910ab11c3a91b0b411b0ef5c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency