Print…
Fumaric acid monoethyl ester ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (E)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monoethyl fumarate, Ethyl hydrogen fumarate
F0359-25G F0359-250G
TCIAF0359-25GEA 75 EUR
TCIAF0359-25G TCIAF0359-250G
Fumaric acid monoethyl ester ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fumaric acid monoethyl ester
Fórmula: C₆H₈O₄
Número MDL : MFCD00002699
Número CAS: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7421c1d7bc4e45f95f523dae39e108f64a5e0eaa&vid=7421c1d7bc4e45f95f523dae39e108f64a5e0eaa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity