Print…
2-Iodohippuric acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(2-Iodobenzoyl)glycine
I0446-25G I0446-5G
TCIAI0446-25GEA 169 EUR
TCIAI0446-25G TCIAI0446-5G
2-Iodohippuric acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
2-Iodohippuric acid
Fórmula: C₉H₈INO₃
Número MDL : MFCD00002694
Número CAS: 147-58-0
EINECS: 205-693-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19c0ebd1adb04d7775ffd3810ed5d12b1e461dd2&vid=19c0ebd1adb04d7775ffd3810ed5d12b1e461dd2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency