Print…
Dipentaerythritol ≥80.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
D1342-25G D1342-500G
TCIAD1342-25GEA 16 EUR
TCIAD1342-25G TCIAD1342-500G
Dipentaerythritol ≥80.0% (por GC)
Dipentaerythritol
Fórmula: C₁₀H₂₂O₇
Peso Molecular: 254.28 g/mol
Número MDL : MFCD00004691
Número CAS: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a53ab35a1046d0c1212ca77e079439882d75bf&vid=a4a53ab35a1046d0c1212ca77e079439882d75bf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 217.0 to 222.0 deg-C