Print…
3-Methyl-2-oxovaleric acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-2-oxopentanoic acid
K0020-1G K0020-5G
TCIAK0020-1GEA 134 EUR
TCIAK0020-1G TCIAK0020-5G
3-Methyl-2-oxovaleric acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methyl-2-oxovaleric acid
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 84°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002582
Número CAS: 1460-34-0
EINECS: 215-955-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=664dd7219055249313031673e232faee2c264b37&vid=664dd7219055249313031673e232faee2c264b37&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 38.0 to 43.0 deg-C