Print…
Triethylenetetramine >60.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0429-25ML T0429-500ML
TCIAT0429-25MLEA 17 EUR
TCIAT0429-25ML TCIAT0429-500ML
Triethylenetetramine >60.0% (por GC)
Triethylenetetramine
Fórmula: C₆H₁₈N₄
Ponto de ebulição: 266°C
Ponto de Inflamação: 143°C
Número MDL : MFCD00008169
Número CAS: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbaca22a2357d563d08c97b56770c8899b5bcb87&vid=cbaca22a2357d563d08c97b56770c8899b5bcb87&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %