Print…
Tris(2-aminoethyl)amine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
T1243-25ML T1243-5ML T1243-100ML
TCIAT1243-25MLEA 97 EUR
TCIAT1243-25ML TCIAT1243-5ML TCIAT1243-100ML
Tris(2-aminoethyl)amine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tris(2-aminoethyl)amine
Fórmula: C₆H₁₈N₄
Peso Molecular: 146.24 g/mol
Ponto de ebulição: 114°C
Número MDL : MFCD00008177
Número CAS: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
UN: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d039233e66c036987ee1d833550e547f523d1f&vid=a8d039233e66c036987ee1d833550e547f523d1f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %