Print…
Nitrilotriacetic acid disodium salt ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0100-25G N0100-500G
TCIAN0100-25GEA 16 EUR
TCIAN0100-25G TCIAN0100-500G
Nitrilotriacetic acid disodium salt ≥99.0% (por análise titulométrica)
Nitrilotriacetic acid disodium salt
Fórmula: C₆H₇NNa₂O₆
Número MDL : MFCD00064230
Número CAS: 15467-20-6
EINECS: 239-484-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc08779db4eb1fb3738ade8488dcbb4568e9f56e&vid=dc08779db4eb1fb3738ade8488dcbb4568e9f56e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency