Print…
(4-Pyridylthio)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Pyridin-4-ylthio)acetic acid
P1000-25G P1000-500G
TCIAP1000-25GEA 24 EUR
TCIAP1000-25G TCIAP1000-500G
(4-Pyridylthio)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(4-Pyridylthio)acetic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂S
Peso Molecular: 169.2 g/mol
Número MDL : MFCD00006424
Número CAS: 10351-19-6
EINECS: 233-765-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1e1891d5dbbe496de1922e609dc8ee725c5cef2&vid=f1e1891d5dbbe496de1922e609dc8ee725c5cef2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 0.5mol/L NaOH very faint turbidity