Print…
Sarcosine ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride
S0841-25G S0841-5G
TCIAS0841-25GEA 78 EUR
TCIAS0841-25G TCIAS0841-5G
Sarcosine ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Número MDL : MFCD00012506
Número CAS: 52605-49-9
EINECS: 258-037-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=941e3a910f4a654f0b30469eaebcda8cf62a6bca&vid=941e3a910f4a654f0b30469eaebcda8cf62a6bca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 127.0 deg-C