2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide ≥98.0% (por GC, azoto total)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
C2307-25G
C2307-5G
TCIAC2307-25GEA
69
EUR
TCIAC2307-25G
TCIAC2307-5G
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide ≥98.0% (por GC, azoto total)
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Fórmula:
C₁₀H₁₂ClNO |
Número MDL :
MFCD00000926 Número CAS: 1131-01-7 EINECS: 214-460-7 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |