Print…
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
N0101-25G N0101-500G
TCIAN0101-25GEA 16 EUR
TCIAN0101-25G TCIAN0101-500G
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Fórmula: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
Número MDL : MFCD00150789
Número CAS: 18662-53-8
EINECS: 225-768-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d688ab776b237b1cdad8cf6ec0761b783351e07&vid=9d688ab776b237b1cdad8cf6ec0761b783351e07&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
pH 10.0 to 12.0 (50 g/L, 25 deg-C)