Print…
N-Acetyl-L-glutamic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A0693-25G A0693-250G
TCIAA0693-25GEA 20 EUR
TCIAA0693-25G TCIAA0693-250G
N-Acetyl-L-glutamic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Acetyl-L-glutamic acid
Fórmula: C₇H₁₁NO₅
Peso Molecular: 189.17 g/mol
Número MDL : MFCD00002802
Número CAS: 1188-37-0
EINECS: 214-708-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c1e0de64734960d13938d481e5da3b5ae4a7365&vid=1c1e0de64734960d13938d481e5da3b5ae4a7365&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -17.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency