Print…
Arecolinium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Arecoline hydrobromide
A0523-25G A0523-5G
TCIAA0523-25GEA 231 EUR
TCIAA0523-25G TCIAA0523-5G
Arecolinium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Arecolinium bromide
Fórmula: C₈H₁₄BrNO₂
Peso Molecular: 236.11 g/mol
Número MDL : MFCD00039041
Número CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
UN: 1544
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00778
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bea17e6f17e13cd1916e8eda9f10a23d0f14b4a&vid=1bea17e6f17e13cd1916e8eda9f10a23d0f14b4a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 174.0 deg-C