Print…
2-Pyrimidinecarbonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1518-1G C1518-25G C1518-5G
TCIAC1518-1GEA 25 EUR
TCIAC1518-1G TCIAC1518-25G TCIAC1518-5G
2-Pyrimidinecarbonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Pyrimidinecarbonitrile
Fórmula: C₅H₃N₃
Número MDL : MFCD00160513
Número CAS: 14080-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c45c2a232dc7fe72adb4b9aaed88ffd2e7fdcba2&vid=c45c2a232dc7fe72adb4b9aaed88ffd2e7fdcba2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C