Print…
1,2,3,4-Tetrachloro-5,5-dimethoxycyclopentadiene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0928-25G T0928-5G
TCIAT0928-25GEA 65 EUR
TCIAT0928-25G TCIAT0928-5G
1,2,3,4-Tetrachloro-5,5-dimethoxycyclopentadiene ≥95.0% (por GC)
1,2,3,4-Tetrachloro-5,5-dimethoxycyclopentadiene
Fórmula: C₇H₆Cl₄O₂
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD00001353
Número CAS: 2207-27-4
EINECS: 218-623-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a9c88849febda18bc78401658c5907fffc508dd&vid=3a9c88849febda18bc78401658c5907fffc508dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %