Print…
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone)
Fornecedor: Cayman Chemical
11752-5 11752-10 11752-25
CAYM11752-5EA 59.8 EUR
CAYM11752-5 CAYM11752-10 CAYM11752-25
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone)
Purpurin(1,2,4-trihydroxy-9,10-anthraquinone)
Fórmula: C₁₄H₈O₅
Número MDL : MFCD00001203
Número CAS: 81-54-9
EINECS: 201-359-8