Print…
1-(Methylamino)anthraquinone ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0255-25G M0255-500G
TCIAM0255-25GEA 36 EUR
TCIAM0255-25G TCIAM0255-500G
1-(Methylamino)anthraquinone ≥98.0% (por HPLC)
1-(Methylamino)anthraquinone
Fórmula: C₁₅H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD00001197
Número CAS: 82-38-2
EINECS: 201-417-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0bd23909051c9c3575e1cc8003a27e97ee0e839&vid=d0bd23909051c9c3575e1cc8003a27e97ee0e839&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %