Print…
5-Hydroxy-1-tetralone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0614-1G H0614-25G H0614-5G
TCIAH0614-1GEA 21 EUR
TCIAH0614-1G TCIAH0614-25G TCIAH0614-5G
5-Hydroxy-1-tetralone ≥99.0% (por GC)
5-Hydroxy-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Número MDL : MFCD00001693
Número CAS: 28315-93-7
EINECS: 248-958-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f997c4c257869b41f2825f1f01293edd870e14b4&vid=f997c4c257869b41f2825f1f01293edd870e14b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 205.0 to 211.0 deg-C