2-Ethylhexyl salicylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Octyl Salicylate, Salicylic acid 2-Ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate, Salicylic acid Octyl ester
S0387-25ML
S0387-500ML
TCIAS0387-25MLEA
16
EUR
TCIAS0387-25ML
TCIAS0387-500ML
2-Ethylhexyl salicylate ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl salicylate
Fórmula:
C₁₅H₂₂O₃ Ponto de ebulição: 190°C |
Número MDL :
MFCD00053300 Número CAS: 118-60-5 EINECS: 204-263-4 Merck Index: 14,06770 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |