Print…
Hexamethyldisilathiane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0871-25G H0871-5G
TCIAH0871-25GEA 368 EUR
TCIAH0871-25G TCIAH0871-5G
Hexamethyldisilathiane ≥97.0% (por GC)
Hexamethyldisilathiane
Fórmula: C₆H₁₈SSi₂
Ponto de ebulição: 163°C
Ponto de Inflamação: 23°C
Número MDL : MFCD00014851
Número CAS: 3385-94-2
EINECS: 222-201-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc31166238c9427eea5b66a3f5f5015b021911&vid=13cc31166238c9427eea5b66a3f5f5015b021911&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %