Print…
Diethyl methylmalonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0366-25ML M0366-500ML M0366-100ML
TCIAM0366-25MLEA 16 EUR
TCIAM0366-25ML TCIAM0366-500ML TCIAM0366-100ML
Diethyl methylmalonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl methylmalonate
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 199°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00009162
Número CAS: 609-08-5
EINECS: 210-175-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=060c0e09dbeea5cb73d85b9621b289eac1362512&vid=060c0e09dbeea5cb73d85b9621b289eac1362512&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %