Print…
(2-Bromophenyl)acetone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(2-Bromophenyl)propan-2-one
B3842-1G B3842-5G
TCIAB3842-1GEA 28 EUR
TCIAB3842-1G TCIAB3842-5G
(2-Bromophenyl)acetone ≥98.0% (por GC)
(2-Bromophenyl)acetone
Fórmula: C₉H₉BrO
Peso Molecular: 213.07 g/mol
Número MDL : MFCD03410431
Número CAS: 21906-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e056d6ee370a870824419f5b65265426bf739e68&vid=e056d6ee370a870824419f5b65265426bf739e68&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %