Print…
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0515-25ML E0515-500ML
TCIAE0515-25MLEA 282 EUR
TCIAE0515-25ML TCIAE0515-500ML
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 117°C
Ponto de Inflamação: 13°C
Número MDL : MFCD00014108
Número CAS: 126-39-6
EINECS: 204-785-2
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d874e0b6a2285b23d03e45500e045c2f2eb4737c&vid=d874e0b6a2285b23d03e45500e045c2f2eb4737c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9340 to 0.9440