Print…
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1952-1G M1952-5G
TCIAM1952-1GEA 43 EUR
TCIAM1952-1G TCIAM1952-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥97.0% (por GC)
3-Methylbenzo[b]thiophene
Fórmula: C₉H₈S
Ponto de ebulição: 127°C
Ponto de Fusão: –40°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00040243
Número CAS: 1455-18-1
EINECS: 215-934-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a88a972a86731d48d761039fb1d93b0e5bb0ea7&vid=2a88a972a86731d48d761039fb1d93b0e5bb0ea7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %