Print…
2,1,3-Benzothiadiazole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B0921-10G B0921-25G
TCIAB0921-10GEA 46 EUR
TCIAB0921-10G TCIAB0921-25G
2,1,3-Benzothiadiazole ≥99.0% (por GC)
2,1,3-Benzothiadiazole
Fórmula: C₆H₄N₂S
Ponto de ebulição: 64°C
Número MDL : MFCD00005809
Número CAS: 273-13-2
EINECS: 205-985-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=888a02729027d178c74578e4b02369ee846ca0a2&vid=888a02729027d178c74578e4b02369ee846ca0a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency