Print…

1,3-Diethynylbenzene ≥96.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

D2496-1G D2496-5G
TCIAD2496-1GEA 41 EUR
TCIAD2496-1G TCIAD2496-5G
1,3-Diethynylbenzene ≥96.0% (por GC)
1,3-Diethynylbenzene
Fórmula: C₁₀H₆
Peso Molecular: 126.16 g/mol
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 64°C
Número MDL : MFCD00041686
Número CAS: 1785-61-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64efa4c7be06d82a3ffef07dd784ce97bd64d6ff&vid=64efa4c7be06d82a3ffef07dd784ce97bd64d6ff&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR