Print…
Rhodanine-N-acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid, Rhodanine-3-acetic acid
R0054-25G R0054-5G
TCIAR0054-25GEA 51 EUR
TCIAR0054-25G TCIAR0054-5G
Rhodanine-N-acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Rhodanine-N-acetic acid
Fórmula: C₅H₅NO₃S₂
Número MDL : MFCD00005491
Número CAS: 5718-83-2
EINECS: 227-220-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faa755606ecdd76c3e32891bb8129f89dc6ea3c2&vid=faa755606ecdd76c3e32891bb8129f89dc6ea3c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity