Print…
2-Methyl-2-oxazoline 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methyl-4,5-dihydrooxazole
M0857-25G M0857-500G M0857-100G
TCIAM0857-25GEA 30 EUR
TCIAM0857-25G TCIAM0857-500G TCIAM0857-100G
2-Methyl-2-oxazoline 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Methyl-2-oxazoline
Fórmula: C₄H₇NO
Peso Molecular: 85.11 g/mol
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Inflamação: 20°C
Número MDL : MFCD00005298
Número CAS: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=960a844cdadc276e2c45100ec06e27fbe1d95293&vid=960a844cdadc276e2c45100ec06e27fbe1d95293&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %