Print…
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0911-5G M0911-25G
TCIAM0911-5GEA 17 EUR
TCIAM0911-5G TCIAM0911-25G
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥97.0% (por GC)
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₆OS
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Inflamação: 87°C
Número MDL : MFCD00005434
Número CAS: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84d978d50c19680844d452ee5b65102ad3a6ce4c&vid=84d978d50c19680844d452ee5b65102ad3a6ce4c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %