Print…
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0899-25G M0899-100G
TCIAM0899-25GEA 37 EUR
TCIAM0899-25G TCIAM0899-100G
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥85.0% (por GC)
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₆OS
Ponto de ebulição: 113°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00005430
Número CAS: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=922f783af81027be4d00a10f02cd415004c93c15&vid=922f783af81027be4d00a10f02cd415004c93c15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %