Print…
1,4-Phenylenediacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1433-25G P1433-5G
TCIAP1433-25GEA 233 EUR
TCIAP1433-25G TCIAP1433-5G
1,4-Phenylenediacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,4-Phenylenediacetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00004354
Número CAS: 7325-46-4
EINECS: 230-801-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec8a4e86fcea289bcdcea141ceba1be89643431&vid=eec8a4e86fcea289bcdcea141ceba1be89643431&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %