Print…
1,3-Phenylenediacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid
P1064-25G P1064-5G
TCIAP1064-25GEA 200 EUR
TCIAP1064-25G TCIAP1064-5G
1,3-Phenylenediacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,3-Phenylenediacetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.19 g/mol
Número MDL : MFCD00004341
Número CAS: 19806-17-8
EINECS: 243-332-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f0998780b11b6205f8c14423bd7dacb96848723&vid=0f0998780b11b6205f8c14423bd7dacb96848723&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency