Print…
Thiazolidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T1324-1G T1324-5G
TCIAT1324-1GEA 16 EUR
TCIAT1324-1G TCIAT1324-5G
Thiazolidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Thiazolidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 182°C
Número MDL : MFCD00068005
Número CAS: 16310-13-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e019a4cbf6ede931b3671ab81d9298af421a5b&vid=27e019a4cbf6ede931b3671ab81d9298af421a5b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %