Print…
Pyromellitic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
B0040-25G B0040-500G B0040-100G
TCIAB0040-25GEA 16 EUR
TCIAB0040-25G TCIAB0040-500G TCIAB0040-100G
Pyromellitic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Pyromellitic dianhydride
Fórmula: C₁₀H₂O₆
Ponto de ebulição: 400°C
Ponto de Fusão: 286°C
Número MDL : MFCD00005005
Número CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=774edc02076f4c992f83099ac9c0ca8aef7dd30a&vid=774edc02076f4c992f83099ac9c0ca8aef7dd30a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Solubility in Acetone faint turbidity
Acid (as pyromellitic acid) max. 1.0 %