Print…
Trimellitic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0959-25G C0959-500G
TCIAC0959-25GEA 16 EUR
TCIAC0959-25G TCIAC0959-500G
Trimellitic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trimellitic anhydride
Fórmula: C₉H₄O₅
Número MDL : MFCD00005925
Número CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Merck Index: 14,09703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1d11f6081035741ce236788637fea4fd103824&vid=be1d11f6081035741ce236788637fea4fd103824&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency