Print…
Bis(phenylthio)methane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1444-25G B1444-5G
TCIAB1444-25GEA 69 EUR
TCIAB1444-25G TCIAB1444-5G
Bis(phenylthio)methane ≥97.0% (por GC)
Bis(phenylthio)methane
Fórmula: C₁₃H₁₂S₂
Peso Molecular: 232.37 g/mol
Ponto de ebulição: 194°C
Número MDL : MFCD00003067
Número CAS: 3561-67-9
EINECS: 222-624-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef1ede72f26ca1c284a9791150d6a8856ef9e757&vid=ef1ede72f26ca1c284a9791150d6a8856ef9e757&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 36.0 to 38.0 deg-C