Print…
Bis(methylthio)methane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1204-25ML B1204-5ML
TCIAB1204-25MLEA 71 EUR
TCIAB1204-25ML TCIAB1204-5ML
Bis(methylthio)methane ≥98.0% (por GC)
Bis(methylthio)methane
Fórmula: C₃H₈S₂
Peso Molecular: 108.23 g/mol
Ponto de ebulição: 152°C
Ponto de Inflamação: 44°C
Número MDL : MFCD00008564
Número CAS: 1618-26-4
EINECS: 216-577-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01256
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b2a70242fd02f030bd7fde880f1eef8f78f380&vid=04b2a70242fd02f030bd7fde880f1eef8f78f380&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %