Print…
Mercaptoacetato de sódio (tioglicolato de sódio) ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
M0053-25G M0053-500G M0053-100G
TCIAM0053-25GEA 17 EUR
TCIAM0053-25G TCIAM0053-500G TCIAM0053-100G
Mercaptoacetato de sódio (tioglicolato de sódio) ≥93.0% (por análise titulométrica)
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate)
Fórmula: HSCH₂COONa
Peso Molecular: 114.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043386
Número CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
Merck Index: 14,08692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c76d6349070ac9d10e331a01a8e99d3e7fe8c5&vid=b5c76d6349070ac9d10e331a01a8e99d3e7fe8c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %
Solubility in Water almost transparency