Print…
α-Cetoglutárico sal dissódico ácido ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Disodium 2-Ketoglutate, Disodium 2-Oxoglutarate, 2-Ketoglutaric Acid Disodium Salt
K0007-25G K0007-5G
TCIAK0007-25GEA 90 EUR
TCIAK0007-25G TCIAK0007-5G
α-Cetoglutárico sal dissódico ácido ≥98.0% (por análise titulométrica)
α-Ketoglutaric acid disodium salt
Fórmula: C₅H₄Na₂O₅
Peso Molecular: 190.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043347
Número CAS: 305-72-6
EINECS: 206-167-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a612a78589f3ec90bd0dd89b30e0972194e083d2&vid=05ecf6af4aa50ed3c75242d351b191db54e25cfa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency