Print…
O-Phenyl chlorothioformate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P1236-25G P1236-5G
TCIAP1236-25GEA 141 EUR
TCIAP1236-25G TCIAP1236-5G
O-Phenyl chlorothioformate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
O-Phenyl chlorothioformate
Fórmula: C₇H₅ClOS
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00004920
Número CAS: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a46b02c348a609aaa4fd9d526889c635b17f3641&vid=a46b02c348a609aaa4fd9d526889c635b17f3641&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %