Print…
2-Methyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0210-25G M0210-500G
TCIAM0210-25GEA 56 EUR
TCIAM0210-25G TCIAM0210-500G
2-Methyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-1,3-dioxolane
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 83°C
Ponto de Inflamação: –2°C
Número MDL : MFCD00003210
Número CAS: 497-26-7
EINECS: 207-841-4
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eef426aa1262c064a3522a7b61ad95834914fce8&vid=eef426aa1262c064a3522a7b61ad95834914fce8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %